Merck
SML1134
Sigma-Aldrich
I-CBP112
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
1-[7-(3,4-Dimethoxyphenyl)-9-[[(3S)-1-methylpiperidin-3-yl]methoxy]-2,3,4,5-tetrahydr­o-1,4-benzoxazepin-4-yl]propan-1-one
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C27H36N2O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
468.59
Kod UNSPSC:
51111800
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.77
Próba
≥98% (HPLC)
Formularz
powder
kolor
white to beige
rozpuszczalność
DMSO: 10 mg/mL, clear
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CN(C1)CCC[C@@H]1COC2=CC(C3=CC=C(OC)C(OC)=C3)=CC4=C2OCCN(C(CC)=O)C4
InChI
1S/C27H36N2O5/c1-5-26(30)29-11-12-33-27-22(17-29)13-21(20-8-9-23(31-3)24(14-20)32-4)15-25(27)34-18-19-7-6-10-28(2)16-19/h8-9,13-15,19H,5-7,10-12,16-18H2,1-4H3/t19-/m0/s1
Klucz InChI
YKNAKDFZAWQEEO-IBGZPJMESA-N
Zastosowanie
I-CBP112 został użyty w hodowli komórkowej i przygotowywaniu próbek, w celu weryfikacji acetylacji VPS34 (sortowanie białek wakuolarnych 34), przez p300 na K29, K771 i K781 oraz w celu zmniejszenia synergistycznej ekspresji genów.
Działania biochem./fizjol.
I-CBP112 is also known as (1-[7-(3,4-dimethoxyphenyl)-9-{[(3S)-1-methylpiperidin-3-yl]-methoxy}-2,3,4,5-tetrahydro-1,4-benzoxazepin-4-yl]propan-1-one). Ma zdolność indukowania acetylacji pełnej długości nukleosomu p300/CBP. Jest konkurencyjnym inhibitorem acetylo-lizyny. I-CBP112 reguluje transkrypcję kluczowych genów zapalnych.
I-CBP112 jest selektywnym inhibitorem czynników transkrypcyjnych CREBBP (CBP) i EP300 zawierających bromodomeny (IC50 = odpowiednio 0,142 i 0,625 μM). I-CBP112 wykazuje niewielką aktywność wobec innych bromodomen w stężeniach do 1 mM. Pełna charakterystyka znajduje się na stronie I-CBP112 na stronie Structural Genomics Consortium (SGC).
Aby dowiedzieć się więcej o innych sondach chemicznych SGC dla celów epigenetycznych, odwiedź stronę sigma.com/sgc.
I-CBP112 jest selektywnym inhibitorem czynników transkrypcyjnych CREBBP (CBP) i EP300 zawierających bromodomenę.
Cechy i korzyści
I-CBP112 to epigenetyczna sonda chemiczna dostępna dzięki partnerstwu z Structural Genomics Consortium (SGC). Aby dowiedzieć się więcej i zobaczyć inne sondy epigenetyczne SGC, odwiedź stronę sigma.com/SGC.
Ten związek jest wyróżnionym produktem do badań nad regulacją genów. Kliknij tutaj, aby odkryć więcej wyróżnionych produktów do regulacji genów. Dowiedz się więcej o bioaktywnych małych cząsteczkach dla innych obszarów badań na stronie sigma.com/discover-bsm.
Inne uwagi
I-CBP112 został fachowo sprawdzony i zarekomendowany przez portal Chemical Probes. Więcej informacji można znaleźć na stronie Podsumowanie sondy I-CBP112 na stronie Chemical Probes Portal.
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Piktogramy
Environment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Generation of a selective small molecule inhibitor of the CBP/p300 bromodomain for leukemia therapy.
Picaud S, et al.
Cancer Research, 75(23), 5106-5119 (2015)
Time-Resolved Analysis Reveals Rapid Dynamics and Broad Scope of the CBP/p300 Acetylome.
Weinert BT, et al.
Cell, 174(1), 231-244 (2018)
Modulation of p300/CBP Acetylation of Nucleosomes by Bromodomain Ligand I-CBP112.
Zucconi BE, et al.
Biochemistry, 55(27), 3727-3734 (2016)
VPS34 Acetylation Controls Its Lipid Kinase Activity and the Initiation of Canonical and Non-canonical Autophagy.
Su H, et al.
Molecular Cell, 67(6), 907-921 (2017)
Synergistic gene expression during the acute phase response is characterized by transcription factor assisted loading.
Goldstein I, et al.
Nature Communications, 8(1), 1849-1849 (2017)