Merck
SMB01006
Sigma-Aldrich
Dechlorogriseofulvin
≥90% (LC/MS-ELSD)
Synonim(y):
3′,4,6-trimetoksy-5′-metylospiro[1-benzofuran-2,4′-cykloheks-2-en]-1′,3-dion, 7-Dechlorogriseofulwina, zanieczyszczenie B gryzeofulwiny [zanieczyszczenie EP]
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H18O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
318.32
Kod UNSPSC:
12352205
NACRES:
NA.25
Próba
≥90% (LC/MS-ELSD)
Formularz
solid
masa cząsteczkowa
318.32
rozpuszczalność
water: slightly soluble
Zastosowanie
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
O1[C@]3([C@@H](CC(=O)C=C3OC)C)C(=O)c2c1cc(cc2OC)OC
InChI
1S/C17H18O6/c1-9-5-10(18)6-14(22-4)17(9)16(19)15-12(21-3)7-11(20-2)8-13(15)23-17/h6-9H,5H2,1-4H3/t9-,17+/m1/s1
Klucz InChI
QPCYNIYZPDJCMB-XLFHBGCDSA-N
Opis ogólny
Dechlorogriseofulwina jest naturalnym związkiem poliketydowym i pochodną gryzeofulwiny, środka przeciwgrzybiczego. Ten wtórny metabolit pochodzi naturalnie z Penicillium sp. ale został również zgłoszony z grzybów endofitycznych, takich jak Nigrospora sp. Stwierdzono, że wykazuje różne działania biologiczne, w tym właściwości przeciwgrzybicze, przeciwbakteryjne, przeciwnowotworowe i przeciwzapalne.
Zastosowanie
Jest to naturalny produkt pochodzący ze źródła roślinnego, który znajduje zastosowanie w bibliotekach przesiewowych związków, metabolomice, badaniach fitochemicznych i farmaceutycznych.
Działania biochem./fizjol.
Dechlorogriseofulwina działa poprzez hamowanie łączenia mikrotubul, powodując zakłócenia w podziale i wzroście komórek.
Cechy i korzyści
  • Wysokiej jakości związek odpowiedni do wielu zastosowań badawczych
  • Kompatybilny z technikami HPLC i spektrometrii masowej
Inne uwagi
Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat naszej oferty biochemikaliów, wypełnij ten formularz.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
J H Zhao et al.
World journal of microbiology & biotechnology, 28(5), 2107-2112 (2012-07-19)
An endophytic fungus was isolated from the root of the medicinal plant Moringa oleifera Lam. Based on analyzing the rDNA sequence, the fungus was identified as Nigrospora sp. This is the first report of the isolation of endophytic Nigrospora from