PHR1618
Miconazole
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonim(y):
Miconazole, (±)-1-[2-(2,4-Dichlorobenzyloxy)-2-(2,4-dichlorophenyl)ethyl]-1H-imidazole
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Poziom jakości
agency
traceable to Ph. Eur. M1880000
traceable to USP 1443409
rodzina API
miconazole
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
opakowanie
pkg of 1 g
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
Clc1c(ccc(c1)Cl)C(OCc3c(cc(cc3)Cl)Cl)C[n]2cncc2
InChI
1S/C18H14Cl4N2O/c19-13-2-1-12(16(21)7-13)10-25-18(9-24-6-5-23-11-24)15-4-3-14(20)8-17(15)22/h1-8,11,18H,9-10H2
Klucz InChI
BYBLEWFAAKGYCD-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Komentarz do analizy
Inne uwagi
Przypis
produkt powiązany
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)