BP884
Miconazole impurity A
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Synonim(y):
(1RS)-1-(2,4-Dichlorophenyl)-2-(-1H-imidazol-1-yl)ethanol
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
miconazole
Formularz
powder
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
producent / nazwa handlowa
BP
Zastosowanie
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
Clc1c(ccc(c1)Cl)C(O)C[n]2cncc2
InChI
1S/C11H10Cl2N2O/c12-8-1-2-9(10(13)5-8)11(16)6-15-4-3-14-7-15/h1-5,7,11,16H,6H2
Klucz InChI
UKVLTPAGJIYSGN-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Stosowany również w monografiach takich jak
Opakowanie
Inne uwagi
produkt powiązany
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)