Merck
SMB00387
Sigma-Aldrich
Protionamid
≥99% (HPLC)
Synonim(y):
2-propylo-4-pirydynokarbotioamid, 2-propyloizonikotynylotioamid, 2-propylotioizonikotynamid
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H12N2S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
180.27
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
51102829
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.85
Poziom jakości
Próba
≥99% (HPLC)
Formularz
powder
kolor
yellow
spektrum działania antybiotyku
mycobacteria
Tryb działania
enzyme | interferes
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
NC(C1=CC(CCC)=NC=C1)=S
InChI
1S/C9H12N2S/c1-2-3-8-6-7(9(10)12)4-5-11-8/h4-6H,2-3H2,1H3,(H2,10,12)
Klucz InChI
VRDIULHPQTYCLN-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Protionamid jest analogiem etionamidu i jest lepiej tolerowany i mniej toksyczny niż etionamid. Zawiera grupę propylową zamiast grupy etylowej w pozycji α.
Struktura chemiczna: pirydyna
Działania biochem./fizjol.
Protionamid jest lekiem drugiej linii stosowanym w leczeniu trądu i gruźlicy. Jest wysoce skuteczny w zwalczaniu Mycobacterium tuberculosis. U pacjentów z gruźlicą wielolekooporną (MDR-TB) protionamid powoduje rozwój zapalenia wątroby. W rzadkich przypadkach powoduje reakcję polekową z eozynofilią i objawami ogólnoustrojowymi (DRESS) u pacjentów z gruźlicą wielolekooporną. DRESS charakteryzuje się gorączką, nieprawidłowościami hematologicznymi, wykwitami skórnymi i zaburzeniami narządów wewnętrznych.
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty w suchym i dobrze wentylowanym miejscu. Klasa przechowywania (TRGS 510) Ciecze niepalne.
Inne uwagi
Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty w suchym i dobrze wentylowanym miejscu. Klasa przechowywania (TRGS 510): Niepalne ciała stałe
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Acceptability of thioamides. II. Prothionamide.
D K Gupta
Journal of postgraduate medicine, 23(4), 181-185 (1977-10-01)
A Yilmaz et al.
Spectrochimica acta. Part A, Molecular and biomolecular spectroscopy, 152, 262-271 (2015-07-29)
Prothionamide (PTH) is the secondary drug used against Mycobacterium tuberculosis bacteria and leprosy. The aim of this work was to investigate the potential energy surface map, anharmonic and harmonic vibrational spectra, NBO analysis and ELF (Electron Localization Function) of the
Han-Lin Hsu et al.
Journal of the Formosan Medical Association = Taiwan yi zhi, 109(12), 923-927 (2011-01-05)
Timely and intensive monitoring for, and management of, adverse effects caused by anti-tuberculosis drugs are essential components of control programs for multidrug-resistant tuberculosis (MDR-TB). This retrospective case series was conducted in northern Taiwan from January 2007 to December 2008 at
A case of DRESS syndrome induced by the antituberculosis drugs, prothionamide, and para-aminosalycilic acid.
Joo-Hee Kim et al.
Annals of allergy, asthma & immunology : official publication of the American College of Allergy, Asthma, & Immunology, 110(2), 118-119 (2013-01-29)