Kluczowe dokumenty
SMB00215
Sigma-Aldrich
Pseudoprotopine
≥95% (LC/MS-ELSD)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H19NO5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
353.37
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.25
Próba
≥95% (LC/MS-ELSD)
Formularz
solid
Zastosowanie
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
N1(CCc2c(cc5c(c2)OCO5)C(=O)Cc3c(cc4c(c3)OCO4)C1)C
InChI
1S/C20H19NO5/c1-21-3-2-12-5-17-20(26-11-23-17)8-15(12)16(22)4-13-6-18-19(25-10-24-18)7-14(13)9-21/h5-8H,2-4,9-11H2,1H3
Klucz InChI
ZAALQOFZFANFTF-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Natural product derived from plant source.
Piktogramy
Environment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)