Merck
SMB01055
Sigma-Aldrich
Colladin
≥90% (LC/MS-ELSD)
Synonim(y):
Coladin
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C26H32O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
424.53
Kod UNSPSC:
12352205
NACRES:
NA.25
pochodzenie biologiczne
plant
Próba
≥90% (LC/MS-ELSD)
Formularz
solid
masa cząsteczkowa
424.53
rozpuszczalność
water: slightly soluble
Zastosowanie
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
O1c2c(ccc(c2)OC[C@H]3[C@]4([C@@H](C([C@@H](CC4)OC(=O)C)(C)C)CCC3=C)C)C=CC1=O
InChI
1S/C26H32O5/c1-16-6-10-22-25(3,4)23(30-17(2)27)12-13-26(22,5)20(16)15-29-19-9-7-18-8-11-24(28)31-21(18)14-19/h7-9,11,14,20,22-23H,1,6,10,12-13,15H2,2-5H3/t20-,22-,23-,26+/m1/s1
Klucz InChI
MNGYOFNIAOWXIT-DNRBGDKYSA-N
Opis ogólny
Kolladyna, seskwiterpenoidowa kumaryna, jest naturalnym produktem powszechnie dostępnym w roślinach Ferula Sp.(F. arrigonii, F. vesceritensis, F. campestris i F. sinaica). Istniejące badania sugerują, że ten pochodzący z roślin metabolit wykazuje różne działania biologiczne, w tym właściwości przeciwnowotworowe, neuroprotekcyjne i przeciwjaskrowe.
Zastosowanie
Jest to naturalny produkt pochodzący ze źródła roślinnego, który znajduje zastosowanie w bibliotekach przesiewowych związków, metabolomice, badaniach fitochemicznych i farmaceutycznych.
Działania biochem./fizjol.
Zgodnie z istniejącymi badaniami, Coladin wykazywał znaczące właściwości przeciwnowotworowe poprzez znaczne zmniejszenie proliferacji komórek i aktywności dehydrogenazy mitochondrialnej w mysich komórkach czerniaka B16F1. Efekty te indukowały apoptozę poprzez mechanizmy obejmujące zmniejszenie potencjału błony mitochondrialnej i szybkości oddychania mitochondrialnego, podkreślając jej potencjał jako naturalnego środka przeciwnowotworowego. Wyizolowana z korzeni Ferulago campestris koladyna, wraz z innymi związkami, takimi jak umbelliprenina i epielmantyna, wykazywała aktywność hamującą acetylocholinoesterazę (AChE) z IC50 wynoszącym 0,1 mM, co sugeruje jej potencjalne zastosowanie w leczeniu zaburzeń neurologicznych, takich jak choroba Alzheimera. Koladyna, zidentyfikowana jako jeden ze składników owocu Heptaptera triquetra, wykazywała niezwykłą aktywność hamującą acetylocholinoesterazę (AChE), ludzki izoenzym anhydrazy węglanowej (hCA) I i hCA II, z wartościami IC50 odpowiednio 8,25 nM, 28,90 nM i 43,31 nM. Podkreśla to jego potencjał w opracowywaniu fitoterapeutyków na schorzenia takie jak choroba Alzheimera (AD) i jaskra.
Cechy i korzyści
  • Wysokiej jakości związek odpowiedni do wielu zastosowań badawczych
  • Kompatybilny z technikami HPLC i spektrometrii masowej
Inne uwagi
Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat naszej oferty biochemikaliów, wypełnij ten formularz.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)