Merck
SMB00017
Sigma-Aldrich
Conglobatin
≥90% (LC/MS-ELSD)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C28H38N2O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
498.61
Kod UNSPSC:
12352205
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.25
Próba
≥90% (LC/MS-ELSD)
Formularz
solid
Zastosowanie
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
n1c[o]c(c1)CC2OC(=O)\C(=C\[C@@H](C[C@@H](C(OC(=O)\C(=C\[C@@H](C[C@@H]2C)C)\C)Cc3[o]cnc3)C)C)\C
InChI
1S/C28H38N2O6/c1-17-7-19(3)25(11-23-13-29-15-33-23)35-28(32)22(6)10-18(2)8-20(4)26(12-24-14-30-16-34-24)36-27(31)21(5)9-17/h9-10,13-20,25-26H,7-8,11-12H2,1-6H3/b21-9+,22-10+/t17-,18-,19+,20+,25?,26?/m1/s1
Klucz InChI
LAJRJVDLKYGLOO-BWBKOITMSA-N
Opis ogólny
Naturalny produkt pochodzący z grzybów.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Wei Huang et al.
Cancer letters, 356(2 Pt B), 862-871 (2014-12-03)
Human epidermal growth factor receptor 2 (HER2), a member of the HER family of tyrosine kinases and a binding partner of Heat shock protein 90 (Hsp90), is found amplifies in approximately 25% breast cancers. Treatment of HER2+ breast cancers has