Key Documents
SMB01004
Chrysogine
≥90% (LC/MS-ELSD)
Synonim(y):
(+)-Chrysogine, 2-[(1R)-1-hydroxyethyl]-3H-quinazolin-4-one
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
plant
Próba
≥90% (LC/MS-ELSD)
Postać
solid
masa cząsteczkowa
190.2
Zastosowanie
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
temp. przechowywania
−20°C
InChI
1S/C10H10N2O2/c1-6(13)9-11-8-5-3-2-4-7(8)10(14)12-9/h2-6,13H,1H3,(H,11,12,14)
Klucz InChI
BMBSGGZMJQTQSO-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Cechy i korzyści
- High quality compound suitable for multiple research applications
- Compatible with HPLC and mass spectrometry techniques
Inne uwagi
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3