Kluczowe dokumenty
PHL10017
Cannabichromenic acid
phyproof® Reference Substance
Synonim(y):
CBCA
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C22H30O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
358.47
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.21
Polecane produkty
klasa czystości
primary reference standard
linia produktu
phyproof® Reference Substance
Próba
≥95.0% (HPLC)
producent / nazwa handlowa
PhytoLab
metody
HPLC: suitable
Zastosowanie
food and beverages
pharmaceutical
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Substancja ta jest pierwotną substancją referencyjną o przypisanej czystości bezwzględnej (z uwzględnieniem czystości chromatograficznej, wody, pozostałości rozpuszczalników, zanieczyszczeń nieorganicznych). Dokładną wartość można znaleźć na certyfikacie. Wyprodukowano przez PhytoLab GmbH & Co. KG
Ta substancja jest testowana pod kątem zawartości d8-THC, d9-THC i d9-THCA. Wyniki są podane na każdym certyfikacie COA. Dopuszczalne maksymalne limity zostały ustalone na 0,10% dla każdego z nich oraz na 0,20% dla sumy d9-THC i d9-THCA (analogicznie do monografii kannabidiolu w DAC).
Ta substancja jest testowana pod kątem zawartości d8-THC, d9-THC i d9-THCA. Wyniki są podane na każdym certyfikacie COA. Dopuszczalne maksymalne limity zostały ustalone na 0,10% dla każdego z nich oraz na 0,20% dla sumy d9-THC i d9-THCA (analogicznie do monografii kannabidiolu w DAC).
Inne uwagi
Związek ten powszechnie występuje w roślinach z rodzaju: konopie indyjskie
Informacje prawne
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
PHL10017-5MG | 4065271127814 |