Merck
SMB00124
Sigma-Aldrich
Meranzin hydrate
≥90% (LC/MS-ELSD)
Synonim(y):
8-[(2S)-2,3-Dihydroxy-3-methylbutyl]-7-methoxy-2H-1-benzopyran-2-one
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H18O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
278.30
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352205
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.25
Próba
≥90% (LC/MS-ELSD)
Formularz
solid
Zastosowanie
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
O=C1C=CC2=CC=C(OC)C(C[C@H](C(O)(C)C)O)=C2O1
InChI
1S/C15H18O5/c1-15(2,18)12(16)8-10-11(19-3)6-4-9-5-7-13(17)20-14(9)10/h4-7,12,16,18H,8H2,1-3H3/t12-/m0/s1
Klucz InChI
KGGUASRIGLRPAX-LBPRGKRZSA-N
Opis ogólny
Natural product derived from plant source.
Piktogramy
Environment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Lu Zhou et al.
Frontiers in pharmacology, 9, 895-895 (2018-09-21)
Aim:Fructus aurantii (FA) is widely used in clinic as an expectorant and digestant herb in traditional Chinese medicine and proven to have a variety of pharmacological functions. FA is close to grapefruit either by botanical taxonomy or by their same
Xi Huang et al.
PloS one, 9(11), e113819-e113819 (2014-11-27)
Meranzin hydrate (MH), an absorbed bioactive compound from the Traditional Chinese Medicine (TCM) Chaihu-Shugan-San (CSS), was first isolated in our laboratory and was found to possess anti-depression activity. However, the role of cytochrome P450s (CYPs) in the metabolism of MH