SMB00570
Methyl asterrate
≥95% (LC/MS-UV)
Synonim(y):
methyl 2-hydroxy-6-(4-hydroxy-2-methoxy-6-methoxycarbonylphenoxy)-4-methylbenzoate
About This Item
Polecane produkty
Próba
≥95% (LC/MS-UV)
Formularz
solid
rozpuszczalność
DMSO: 1 mg/mL
Zastosowanie
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
OC1=CC(OC)=C(OC2=C(C(O)=CC(C)=C2)C(OC)=O)C(C(OC)=O)=C1
InChI
1S/C18H18O8/c1-9-5-12(20)15(18(22)25-4)13(6-9)26-16-11(17(21)24-3)7-10(19)8-14(16)23-2/h5-8,19-20H,1-4H3
Klucz InChI
KYDNOVLBVBYOSW-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Działania biochem./fizjol.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)