Merck
SMB00389
Sigma-Aldrich
Isoxanthohumol
≥99% (HPLC)
Synonim(y):
Isoxanthohumol, 4,7-Dihydroxy-5-methoxy-8-prenylflavanone, Humulol, IXN, 2,3-Dihydro-7-hydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-5-methoxy-8-(3-methyl-2-butenyl)-4H-1-benzopyran-4-one
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H22O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
354.40
Beilstein:
10199264
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352205
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.25
Poziom jakości
Próba
≥99% (HPLC)
Postać
powder
Zastosowanie
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
COc1cc(O)c(C\C=C(\C)C)c2OC(CC(=O)c12)c3ccc(O)cc3
InChI
1S/C21H22O5/c1-12(2)4-9-15-16(23)10-19(25-3)20-17(24)11-18(26-21(15)20)13-5-7-14(22)8-6-13/h4-8,10,18,22-23H,9,11H2,1-3H3
Klucz InChI
YKGCBLWILMDSAV-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Isoxanthohumol is a polyphenol found in Humulus lupulus.
Działania biochem./fizjol.
Isoxanthohumol displays antioxidant, anti-inflammatory, and anti-angiogenic properties.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3