Merck
PHL89234
Isoxanthohumol
phyproof® Reference Substance
Synonim(y):
2,3-Dihydro-7-hydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-5-methoxy-8-(3-methyl-2-butenyl)-4H-1-benzopyran-4-one
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H22O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
354.40
Beilstein:
10199264
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
primary reference standard
linia produktu
phyproof® Reference Substance
Próba
≥95.0% (HPLC)
Formularz
powder
producent / nazwa handlowa
PhytoLab
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
COc1cc(O)c(C\C=C(\C)C)c2OC(CC(=O)c12)c3ccc(O)cc3
InChI
1S/C21H22O5/c1-12(2)4-9-15-16(23)10-19(25-3)20-17(24)11-18(26-21(15)20)13-5-7-14(22)8-6-13/h4-8,10,18,22-23H,9,11H2,1-3H3
Klucz InChI
YKGCBLWILMDSAV-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Substancja ta jest pierwotną substancją referencyjną o przypisanej czystości bezwzględnej (z uwzględnieniem czystości chromatograficznej, wody, pozostałości rozpuszczalników, zanieczyszczeń nieorganicznych). Dokładną wartość można znaleźć na certyfikacie. Wyprodukowano przez Phytolab GmbH & Co. KG
Komentarz do analizy
Dla tego produktu używamy niestereospecyficznego numeru CAS. Oczekuje się, że naturalny enancjomer jest dominujący, jednak substancja jest podatna na racemizację w roztworze. Produkt nie jest zatem określony stereospecyficznie i zaleca się jego stosowanie wyłącznie do analizy niestereospecyficznej.
Inne uwagi
Związek ten powszechnie występuje w roślinach z rodzaju: humulus
Informacje prawne
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)