Merck
PHL82490
Calycopterin
phyproof® Reference Substance
Synonim(y):
4′,5-Dihydroxy 3,6,7,8-tetramethoxyflavone, 5-Hydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-3,6,7,8-tetramethoxy-4H-1-benzopyran-4-one, Calcycopterin
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H18O8
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
374.34
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
primary reference standard
linia produktu
phyproof® Reference Substance
Próba
≥95.0% (HPLC)
producent / nazwa handlowa
PhytoLab
Zastosowanie
food and beverages
Format
neat
ciąg SMILES
[o]1c2c([c](c(c1c3ccc(cc3)O)OC)=O)c(c(c(c2OC)OC)OC)O
Klucz InChI
PIUSRRUXGNYCSS-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Substancja ta jest pierwotną substancją referencyjną o przypisanej czystości bezwzględnej (z uwzględnieniem czystości chromatograficznej, wody, pozostałości rozpuszczalników, zanieczyszczeń nieorganicznych). Dokładną wartość można znaleźć na certyfikacie. Wyprodukowano przez PhytoLab GmbH & Co. KG
Informacje prawne
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)