Key Documents
PHL89886
8-Prenylnaringenin
phyproof® Reference Substance
Synonim(y):
2,3-Dihydro-5,7-dihydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-8-(3-methyl-2-butenyl)-4H-1-benzopyran-4-one
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
primary reference standard
linia produktu
phyproof® Reference Substance
Próba
≥95.0% (HPLC)
producent / nazwa handlowa
PhytoLab
Zastosowanie
food and beverages
format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
OC1=C(C(CC(C2=CC=C(O)C=C2)O3)=O)C3=C(CC=C(C)C)C(O)=C1
InChI
1S/C20H20O5/c1-11(2)3-8-14-15(22)9-16(23)19-17(24)10-18(25-20(14)19)12-4-6-13(21)7-5-12/h3-7,9,18,21-23H,8,10H2,1-2H3/t18-/m0/s1
Klucz InChI
LPEPZZAVFJPLNZ-SFHVURJKSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
<li><strong>Regulation of lipid metabolism by 8-Prenylnaringenin:</strong> 8-Prenylnaringenin, regulates lipid metabolism through the LXR alpha;/RXR-ANGPTL3-LPL axis in hepatic cell lines and zebrafish models, providing insights into its potential therapeutic applications (Gao et al., 2024).</li>
<li><strong>Safety assessment in cosmetics:</strong> 8-Prenylnaringenin, examined its use in cosmetics, focusing on its low-risk profile and potential benefits as a bioactive flavonoid (Becker et al., 2024).</li>
<li><strong>Antiviral properties of hop compounds:</strong>8-Prenylnaringenin, was found to inhibit SARS-CoV-2 protease and virus replication, indicating its potential in treating viral infections (Herzog et al., 2024).</li>
</ul>
Komentarz do analizy
Inne uwagi
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?