Merck
SMB00263
Sigma-Aldrich
Hispidulin 7-glucuronide
≥95% (LC/MS-ELSD)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C22H20O12
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
476.39
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352205
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.25
Próba
≥95% (LC/MS-ELSD)
Formularz
solid
Zastosowanie
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
COc1c(O)c2C(=O)C=C(Oc2cc1O[C@@H]3O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3O)C(O)=O)c4ccc(O)cc4
InChI
1S/C22H20O12/c1-31-19-13(33-22-18(28)16(26)17(27)20(34-22)21(29)30)7-12-14(15(19)25)10(24)6-11(32-12)8-2-4-9(23)5-3-8/h2-7,16-18,20,22-23,25-28H,1H3,(H,29,30)/t16-,17-,18+,20-,22+/m0/s1
Klucz InChI
GVEZRDBRYNJUDQ-QSUZLTIMSA-N
Opis ogólny
Natural product derived from plant source.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)