Merck
SMB00524
Sigma-Aldrich
Geodin hydrate
≥95% (LC/MS-UV)
Synonim(y):
3,5-dichloro-2-hydroxy-6-(4-hydroxy-2-methoxy-6-methoxycarbonylphenoxy)-4-methylbenzoic acid
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H14Cl2O8
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
417.19
Kod UNSPSC:
12352205
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.25
Próba
≥95% (LC/MS-UV)
Postać
solid
rozpuszczalność
DMSO: 1 mg/mL
Zastosowanie
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
OC1=CC(C(OC)=O)=C(OC2=C(Cl)C(C)=C(Cl)C(O)=C2C(O)=O)C(OC)=C1
InChI
1S/C17H14Cl2O8/c1-6-11(18)13(21)10(16(22)23)15(12(6)19)27-14-8(17(24)26-3)4-7(20)5-9(14)25-2/h4-5,20-21H,1-3H3,(H,22,23)
Klucz InChI
MYFFDMMUGIQJQM-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Natural product derived from fungal source.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3