Merck
SBR00069
Sigma-Aldrich
Rhodamine labeled D-Lysine
Suitable for fluorescent microbial imaging
Synonim(y):
D-lizyna czerwona, FDAA, TDL
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C31H34N4O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
558.62
Kod UNSPSC:
12352209
NACRES:
NA.21
Poziom jakości
Formularz
solid
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
Peptydoglikan bakteryjny to polimer składający się z cukrów i aminokwasów, sztywna warstwa przypominająca siatkę, która tworzy ścianę komórkową. D-aminokwasy (D-AA) są metabolicznie włączane do ściany komórkowej bakterii przez D,D-transpeptydazę i/lub L,D-transpeptydazę. Niedawno odkryto, że te transpeptydazy katalizują metaboliczną inkorporację egzogennych D-AA prawie bez ograniczeń tożsamości łańcucha bocznego. Modyfikacja D-AA fluoroforami molekularnymi zapewnia fluorescencyjne D-aminokwasy, które mogą skutecznie znakować in situ peptydoglikan u różnych gatunków bakterii. D-lizyna znakowana rodaminą (TDL) jest fluorescencyjną pochodną D-lizyny otrzymywaną przez syntetyczne sprzężenie D-lizyny z fluoroforem. D-lizyna znakowana rodaminą charakteryzuje się wysoką biokompatybilnością i przydatnością do znakowania peptydoglikanów w żywych bakteriach. Dodatkowo, może być stosowana w połączeniu z innymi barwnikami, takimi jak D-alanina znakowana FITC (SBR00049) w celu rozróżnienia różnych bakterii. Inne kompatybilne produkty przydatne do barwienia przyżyciowego obejmują: Polimyksyna B znakowana rodaminą B, D-lizyna znakowana FITC, wankomycyna znakowana FITC i polimyksyna B znakowana dansylem (SBR00036, SBR00050, SBR00028, SBR00029 i SBR00047).
Zastosowanie
Fluorescencyjnie znakowane D-AA (FDAA) mogą być wykorzystywane do wielu zastosowań, w tym do
  • Morfologia ściany komórkowej bakterii
  • Aktywność tworzenia lub przebudowy ściany komórkowej bakterii
  • Żywotność/aktywność bakterii
  • Identyfikacja aktywności bakterii na powierzchniach lub w substancjach
  • Rozróżnianie różnych szczepów bakterii w zależności od ich profilu inkorporacji różnych aminokwasów D i cukrów
Komentarz do analizy
  • Zastosowanie w mikroskopii fluorescencyjnej: D-lizyna znakowana rodaminą ma zakres długości fali wzbudzenia/emisji 550/570 nm.
  • Zalecane stężenie robocze w mikroskopii fluorescencyjnej wynosi od 250 µM do 500 µM w pożywce roboczej.
  • Alikwoty roztworu DMSO można przechowywać w temperaturze -20 °C, chroniąc przed światłem przez co najmniej miesiąc.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Yen-Pang Hsu et al.
Chemical science, 8(9), 6313-6321 (2017-10-11)
Fluorescent d-amino acids (FDAAs) enable efficient in situ labeling of peptidoglycan in diverse bacterial species. Conducted by enzymes involved in peptidoglycan biosynthesis, FDAA labeling allows specific probing of cell wall formation/remodeling activity, bacterial growth and cell morphology. Their broad application
Helene Botella et al.
mBio, 8(5) (2017-09-14)
Peptidoglycan (PG), a polymer cross-linked by d-amino acid-containing peptides, is an essential component of the bacterial cell wall. We found that a fluorescent d-alanine analog (FDAA) incorporates chiefly at one of the two poles in Mycobacterium smegmatis but that polar