SBR00047
Rhodamine B labeled Ramoplanin
For fluorescent microbial imaging
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C146H184ClN23O46S2
Masa cząsteczkowa:
3096.73
Kod UNSPSC:
12352116
NACRES:
NA.76
Polecane produkty
Poziom jakości
Formularz
solid
aktywność właściwa
Antibiotic (bacterial staining)
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
Ramoplanina znakowana rodaminą B jest fluorescencyjną pochodną ramoplaniny o podobnym sposobie działania jak ramoplanina. Umożliwia fluorescencyjne znakowanie bakterii Gram-dodatnich i ich wykrywanie za pomocą powszechnie stosowanych instrumentów fluorescencyjnych. Ramoplanina jest antybiotykiem lipoglikodepsipeptydowym, który jest wytwarzany przez fermentację gatunków Actinoplanes. Fluorescencyjne antybiotyki uzyskuje się poprzez syntetyczne sprzężenie antybiotyku z fluoroforem.
Zastosowanie
Fluorescencyjne antybiotyki mogą być wykorzystywane do wielu zastosowań, w tym
- Badania nad opornością na środki przeciwdrobnoustrojowe
- Wizualizacja i obrazowanie bakterii
- Badania nad sposobem działania antybiotyków macierzystych i odkrywanie nowych antybiotyków
- Badania toksyczności
- Diagnostyka infekcji bakteryjnych i śledzenie ich wchłaniania in vivo
Działania biochem./fizjol.
Ramoplanina blokuje biosyntezę ściany komórkowej bakterii poprzez specyficzne wiązanie się z pierwszym cukrem lipidu I. Kwasem N-acetylomuraminowym, zakłócając w ten sposób produkcję peptydoglikanu.
Sposób działania: Różni się od d-Ala-d-Ala, które są celem wankomycyny i nie wykazuje oporności krzyżowej z innymi glikopeptydami.
Spektrum działania: Skuteczny wobec patogenów Gram-dodatnich o szerokim spektrum działania zarówno in vitro, jak i in vivo, w tym enterokoków, gronkowców, pałeczek, paciorkowców, Listeria monocytogenes i Gram-dodatnich beztlenowców, takich jak Clostridrium difficile. Ramoplanina znakowana rodaminą B wykazuje jednak spadek MIC o dwa do pięciu rzędów w aktywności bakteryjnej w porównaniu z macierzystą ramoplaniną.
Sposób działania: Różni się od d-Ala-d-Ala, które są celem wankomycyny i nie wykazuje oporności krzyżowej z innymi glikopeptydami.
Spektrum działania: Skuteczny wobec patogenów Gram-dodatnich o szerokim spektrum działania zarówno in vitro, jak i in vivo, w tym enterokoków, gronkowców, pałeczek, paciorkowców, Listeria monocytogenes i Gram-dodatnich beztlenowców, takich jak Clostridrium difficile. Ramoplanina znakowana rodaminą B wykazuje jednak spadek MIC o dwa do pięciu rzędów w aktywności bakteryjnej w porównaniu z macierzystą ramoplaniną.
Cechy i korzyści
Wysokiej jakości antybiotyk odpowiedni do wielu zastosowań badawczych
Komentarz do analizy
- Zastosowanie w mikroskopii fluorescencyjnej: Ramoplanina znakowana rodaminą B ma zakres długości fali wzbudzenia/emisji 550-560 nm/590-600 nm.
- Zaleca się rozpuszczenie ramoplaniny znakowanej rodaminą B w DMSO do stężenia 2 mg/ml.
- Zalecane stężenie robocze w mikroskopii fluorescencyjnej wynosi 10 μM. Wspomniane stężenie zostało użyte do barwienia Bacillus subtills (patrz zdjęcie).
- Alikwoty roztworu DMSO można przechowywać w temperaturze -20 °C, chroniąc przed światłem przez co najmniej miesiąc.
Inne uwagi
Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat naszej oferty biochemikaliów, wypełnij ten formularz.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)