Kluczowe dokumenty
SBR00036
Sigma-Aldrich
Rhodamine B labeled Polymyxin B Ready Made Solution
For fluorescent microbial imaging, 1.1 mg/mL in water
Synonim(y):
SRB-PMB
About This Item
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.47
Poziom jakości
stężenie
1.1 mg/mL in water
typ lipidu
saturated FAs
temp. przechowywania
−20°C
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Polimyksyna B znakowana rodaminą B (SRB-PMB) jest fluorescencyjną pochodną polimyksyny B. Polimyksyna B znakowana rodaminą B jest dodatkową fluorescencyjną pochodną polimyksyny B, wraz z polimyksyną B znakowaną dansylem (produkt nr SBR00029). Sposób działania obu produktów jest zgodny z aktywnością polimyksyny B. Fluorescencyjne antybiotyki uzyskuje się poprzez syntetyczne sprzężenie antybiotyku z fluoroforem.
Zastosowanie
Fluorescencyjne antybiotyki mogą być wykorzystywane do wielu zastosowań w tym:
  • Badania nad opornością na środki przeciwdrobnoustrojowe.
  • Wizualizacja i obrazowanie bakterii.
  • Badania nad sposobem działania antybiotyków macierzystych i odkrywanie nowych antybiotyków.
  • Badania toksyczności.
  • Badania nad infekcjami bakteryjnymi i śledzenie ich wchłaniania in vivo.
Dodatkowe możliwe zastosowania polimyksyny B znakowanej rodaminą B:
  • Ocena wiązania LPS poprzez badania FRET (fluorescence resonance energy transfer) w celu utworzenia specyficznego kompleksu pomiędzy LPS znakowanym fluoresceiną (FITC) i polimyksyną B, wskazującego na bezpośrednie wiązanie antybiotyku z LPS.
  • Może być stosowany jako sonda fluorescencyjna do badania sposobu działania polimyksyny i jej farmakokinetyki
  • do oceny mitochondrialnej funkcji polimyksyny B w linii komórek nerkowych (LLC-PK1), sugerując, że zmienia ona polaryzację błony mitochondrialnej.
Komentarz do analizy
  • Gotowy roztwór polimyksyny B znakowany rodaminą B jest wrażliwy na światło.
  • Zaleca się unikanie cykli zamrażania-rozmrażania gotowego roztworu polimyksyny B znakowanej rodaminą B
  • Gotowy roztwór polimyksyny B znakowanej rodaminą B (1,1 mg/ml) można rozcieńczyć w stosunku 1:100-200 w PBSX1 (Product# D8537), aby uzyskać końcowe stężenie 0,55-1,1 μg/ml do barwienia. Powyższe stężenie polimyksyny B znakowanej rodaminą B zostało użyte do barwienia Escherichia coli (patrz zdjęcie).
  • Zastosowanie w mikroskopii fluorescencyjnej: Gotowy roztwór polimyksyny B znakowanej rodaminą B o długości fali wzbudzenia (Ex) 550-560nm, co daje zakres emisji (Em) 580-610nm (λmax=590-600nm).
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
P R Schindler et al.
Antimicrobial agents and chemotherapy, 8(1), 95-104 (1975-07-01)
Though the primary action of the cationic antibiotic polymyxin B is against the membrane of susceptible bacteria, severe morphological changes are detected in the cytoplasm. Using fluorescence microscopy and a mono-N-dansyl-polymyxin B derivative, we could demonstrate aggregations of the antibiotic
Vincent H Tam et al.
Antimicrobial agents and chemotherapy, 49(9), 3624-3630 (2005-08-30)
Despite limited data, polymyxin B (PB) is increasingly used clinically as the last therapeutic option for multidrug-resistant (MDR) gram-negative bacterial infections. We examined the in vitro pharmacodynamics of PB against four strains of Pseudomonas aeruginosa. Clonal relatedness of the strains
R E Hancock
Lancet (London, England), 349(9049), 418-422 (1997-02-08)
The era of the "classical antibiotic" may be over. The emergence of resistance has seen to that. Yet no truly novel class of antibacterial agent has come on the market in the past 30 years. Currently there is great interest
M E Evans et al.
The Annals of pharmacotherapy, 33(9), 960-967 (1999-09-24)
Polymyxin B sulfate and colistin, also known as colistimethate, have not been used for many years because less toxic antimicrobials are available. Gram-negative bacteria that are resistant to the aminoglycosides, beta-lactams, and fluoroquinolones are becoming more common. These bacteria are
Global Trade Item Number
SKUGTIN
SBR00036-0.5ML4065266258875