SBR00029
Dansyl labeled polymyxin B Ready Made Solution
for fluorescent microbial imaging, 1.5 mg/mL in H2O
Synonim(y):
DSL-PMB, DSL-PMX, DSL-PxB
Formularz
solution
dostępność
not available in China
stężenie
1.5 mg/mL in H2O
kolor
colorless to light brown
przydatność
suitable for (Fluorescent detection of gram-negative bacteria)
suitable for (Microbiome)
suitable for microbiology
Tryb działania
cell membrane
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
Zastosowanie
- jako sonda fluorescencyjna do badania sposobu działania polimyksyny i jej farmakokinetyki
- w badaniach i opracowywaniu nowych aktywnych pochodnych polimyksyny przeciwko wielolekoopornym infekcjom Gram-ujemnym
- do pomiaru powinowactwa wiązania LPS za pomocą fluorometrycznego testu przemieszczenia
- Badania oporności przeciwdrobnoustrojowej.
- Wizualizacja i obrazowanie bakterii.
- Badania nad sposobem działania antybiotyków macierzystych i odkrywanie nowych antybiotyków.
- Badania toksyczności.
- Badania nad infekcjami bakteryjnymi i śledzenie ich wchłaniania in vivo.
Działania biochem./fizjol.
Cechy i korzyści
- Wysokiej jakości antybiotyk odpowiedni do wielu zastosowań badawczych
- Idealny do badań z zakresu biologii komórki, metabolomiki i biochemii.
Komentarz do analizy
- Gotowy roztwór polimyksyny B znakowany Dansylem jest wrażliwy na światło.
- Zaleca się unikanie cykli zamrażania-rozmrażania gotowego roztworu PMB-DSL.
- Gotowy roztwór polimyksyny B znakowanej dansylem (1,5 mg/ml) można rozcieńczyć w stosunku 1:50 w PBSX1 (Sigma#D8537), aby uzyskać końcowe stężenie 30 μg/ml do barwienia. Powyższe stężenie DSL-PMB zostało użyte do barwienia E. coli, patrz zdjęcie.
- Zastosowanie mikroskopii fluorescencyjnej: Dansyl Labeled Polymyxin B Ready Made Solution Długość fali wzbudzenia (Ex) wynosi 330-340nm, co daje zakres emisji (Em) 540-600nm (λmax=570nm).
Inne uwagi
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)