SMB00704
Lipopolysaccharides from Proteus mirabilis
purified by phenol extraction
Synonim(y):
LPS
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
bacterial (Proteus mirabilis)
Poziom jakości
Postać
lyophilized powder
oczyszczone przez
phenol extraction
zanieczyszczenia
<3.00% protein (Lowry-TCA)
kolor
white to faint yellow
rozpuszczalność
water: 0.90-1.10 mg/mL, slightly hazy to hazy, colorless to light yellow
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
Proteus mirabilis is a Gram-negative facultative anaerobic rod-shaped bacterium. Bacteria of the genus Proteus of the family Enterobacteriaceae are opportunistic human pathogens responsible for wound and burn infections as well as skin, eye, ear, nose, throat, urinary tract, and gastrointestinal infections and bacteremias.
Zastosowanie
- Lipopolysaccharide structure modulates cationic biocide susceptibility and crystalline biofilm formation in Proteus mirabilis.: The study explores how variations in lipopolysaccharide structure affect the susceptibility of Proteus mirabilis to biocides and its ability to form crystalline biofilms, informing strategies to combat biofilm-associated infections (Clarke et al., 2023).
Działania biochem./fizjol.
Uwaga dotycząca przygotowania
Inne uwagi
produkt powiązany
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Poznaj strukturę, funkcję i różnorodne zastosowania lipopolisacharydów. Odkryj ich rolę w bakteriach, specyficzność serologiczną i potencjał badawczy.