Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Kluczowe dokumenty
SAB5701591
Sigma-Aldrich
Anty-LDHB
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
monoclonal
Formularz
liquid
reaktywność gatunkowa
rat, human, mouse
stężenie
0.85 mg/mL
metody
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... LDHB(3945)
Opis ogólny
Gen ten koduje podjednostkę B enzymu dehydrogenazy mleczanowej, który katalizuje interkonwersję pirogronianu i mleczanu z towarzyszącą interkonwersją NADH i NAD+ w procesie postglikolizy. Dla tego genu znaleziono alternatywnie splicowane warianty transkryptu. Ostatnie badania wykazały, że C-końcowo wydłużona izoforma jest wytwarzana przy użyciu alternatywnego kodonu zakończenia translacji w ramce poprzez mechanizm odczytu kodonu stop i że izoforma ta jest zlokalizowana w peroksysomach. Mutacje w tym genie są związane z niedoborem dehydrogenazy mleczanowej B. Pseudogeny zostały zidentyfikowane na chromosomach X, 5 i 13. [dostarczone przez RefSeq, luty 2016].
Immunogen
Zsyntetyzowany peptyd pochodzący z ludzkiego LDHB
Postać fizyczna
Bufor: PBS z 0,02% azydkiem sodu, 0,05% BSA, 50% glicerolem, pH7,3.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)