Kluczowe dokumenty
SAB5700695
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-LDHAwytwarzane u królika
Synonim(y):
GSD11, HEL-S-133P, LDHA, LDHM, PIG19
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
26
30
36
39
reaktywność gatunkowa
human, mouse, rat
stężenie
0.63 mg/ml
metody
immunofluorescence: 1:50-1:200
immunoprecipitation (IP): 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:2000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... LDHA(3939)
Opis ogólny
Białko kodowane przez ten gen katalizuje konwersję L-mleczanu i NAD do pirogronianu i NADH w ostatnim etapie glikolizy beztlenowej. Białko to występuje głównie w tkance mięśniowej i należy do rodziny dehydrogenaz mleczanowych. Mutacje w tym genie zostały powiązane z mioglobinurią wysiłkową. Dla tego genu znaleziono wiele wariantów transkrypcji kodujących różne izoformy. Ludzki genom zawiera kilka nietranskrybowanych pseudogenów tego genu.
Immunogen
Rekombinowane białko fuzyjne zawierające sekwencję odpowiadającą aminokwasom 1-332 ludzkiego LDHA (NP_005557.1).
Postać fizyczna
PBS z 0,02% azydkiem sodu, 50% glicerolem, pH 7,3.
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać w temperaturze -20 ℃. Unikać cykli zamrażania/rozmrażania.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)