Kluczowe dokumenty
SAB5700839
Sigma-Aldrich
Anti-LDHB antibody produced in rabbit
Synonim(y):
HEL-S-281, LDH-B, LDH-H, LDHB, LDHBD, TRG-5
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
36
reaktywność gatunkowa
rat, mouse, human
stężenie
2.3 mg/ml
metody
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... LDHB(3945)
Opis ogólny
This gene encodes the B subunit of lactate dehydrogenase enzyme, which catalyzes the interconversion of pyruvate and lactate with concomitant interconversion of NADH and NAD+ in a post-glycolysis process. Alternatively spliced transcript variants have been found for this gene. Recent studies have shown that a C-terminally extended isoform is produced by use of an alternative in-frame translation termination codon via a stop codon readthrough mechanism, and that this isoform is localized in the peroxisomes. Mutations in this gene are associated with lactate dehydrogenase B deficiency. Pseudogenes have been identified on chromosomes X, 5 and 13.
Immunogen
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-334 of human LDHB (NP_002291.1).
Postać fizyczna
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Przechowywanie i stabilność
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)