SAB1300793
Anti-Rat Gpr81-r320 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-FKSG80, Anti-G-protein coupled receptor 104, Anti-G-protein coupled receptor 81, Anti-GPR104, Anti-GPR81
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
mouse, rat
metody
immunohistochemistry: 1:50-1:100
indirect ELISA: 1:1000
western blot: 1:100-1:500
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
Opis ogólny
Immunogen
This antibody is generated from rabbits immunized with a KLH conjugated synthetic peptide selected from the region of rat GPR81-R320.