Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Kluczowe dokumenty
SAB5701497
Sigma-Aldrich
Anty-NDRG1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
monoclonal
Formularz
liquid
reaktywność gatunkowa
mouse, human, rat
stężenie
0.25 mg/mL
metody
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... NDRG1(10397)
Opis ogólny
Gen ten jest członkiem rodziny genów N-myc downregulated, która należy do nadrodziny hydrolaz alfa/beta. Białko kodowane przez ten gen jest białkiem cytoplazmatycznym zaangażowanym w odpowiedzi na stres, odpowiedzi hormonalne, wzrost komórek i różnicowanie. Kodowane białko jest niezbędne do aktywacji kaspaz i apoptozy za pośrednictwem p53. Mutacje w tym genie są przyczyną choroby Charcot-Marie-Tooth typu 4D, a ekspresja tego genu może być wskaźnikiem prognostycznym dla kilku rodzajów raka. Dla tego genu zaobserwowano alternatywnie splicowane warianty transkryptu kodujące wiele izoform. [dostarczone przez RefSeq, maj 2012].
Immunogen
Zsyntetyzowany peptyd pochodzący z ludzkiego NDRG1
Postać fizyczna
Bufor: PBS z 0,02% azydkiem sodu, 0,05% BSA, 50% glicerolem, pH7,3.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)