Merck
HPA006881
Sigma-Aldrich
Anti-NDRG1 antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-DRG-1 antibody produced in rabbit, Anti-Differentiation-related gene 1 protein antibody produced in rabbit, Anti-N-myc downstream-regulated gene 1 protein antibody produced in rabbit, Anti-Nickel-specific induction protein Cap43 antibody produced in rabbit, Anti-Protein NDRG1 antibody produced in rabbit, Anti-RTP antibody produced in rabbit, Anti-Reducing agents and tunicamycin-responsive protein antibody produced in rabbit, Anti-Rit42 antibody produced in rabbit
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
rat, human
rozszerzona walidacja
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:50-1:200
sekwencja immunogenna
INVNPCAEGWMDWAASKISGWTQALPDMVVSHLFGKEEMQSNVEVVHTYRQHIVNDMNPGNLHLFINAYNSRRDLEIERPMPGTHTVTLQCPALLVVGDSSPAVDAVVECNSKLDPTKTTLL
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... NDRG1(10397)
Powiązane kategorie
Immunogen
Protein NDRG1 recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
Anti-NDRG1 antibody produced in rabbit, a Prestige Antibody, is developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project . Each antibody is tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues. These images can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. The antibodies are also tested using immunofluorescence and western blotting. To view these protocols and other useful information about Prestige Antibodies and the HPA, visit sigma.com/prestige.
Działania biochem./fizjol.
NDRG1 (N-myc downstream regulated 1) jest białkiem efektorowym Rab4a (białko Rab-4A związane z Ras) związanym z proliferacją, różnicowaniem i inwazją komórek. Lokalizuje się w okołojądrowych pęcherzykach recyklingu/sortowania sieci Trans Golgi. Jest zasadniczo wymagana do apoptozy zależnej od p53. W miejscu uszkodzenia DNA jego podwyższona ekspresja identyfikuje geny docelowe wymagane do pośredniczenia w apoptozie. Odgrywa również ważną rolę w recyklingu i stabilizacji cząsteczki adhezyjnej E-kadheryny. W recyklingu endosomów NDRG1 oddziałuje z Rab4aGTPazą związaną z błoną. Raporty pokazują, że NDRG1 działa jako biomarker w rozwoju raka jelita grubego (CRC).
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST70129
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Jehn-Chuan Lee et al.
Cancer letters, 355(2), 242-252 (2014-09-15)
Oral squamous cell carcinoma (OSCC) is the most common phenotype of oral cancer. N-myc downstream regulated gene 1 (NDRG1) is a modulator for cell proliferation, differentiation, and invasion. The role and function of NDRG1 in OSCC cells remain inconclusive. The
Fredrik S Skedsmo et al.
BMC veterinary research, 15(1), 121-121 (2019-04-29)
Mutations in the N-myc downstream-regulated gene 1 (NDRG1) can cause degenerative polyneuropathy in humans, dogs, and rodents. In humans, this motor and sensory neuropathy is known as Charcot-Marie-Tooth disease type 4D, and it is assumed that analogous canine diseases can
Anna S Berghoff et al.
Molecular cancer research : MCR, 19(4), 688-701 (2021-01-15)
Specific biological properties of those circulating cancer cells that are the origin of brain metastases (BM) are not well understood. Here, single circulating breast cancer cells were fate-tracked during all steps of the brain metastatic cascade in mice after intracardial
Cord Drögemüller et al.
PloS one, 5(6), e11258-e11258 (2010-06-29)
The polyneuropathy of juvenile Greyhound show dogs shows clinical similarities to the genetically heterogeneous Charcot-Marie-Tooth (CMT) disease in humans. The pedigrees containing affected dogs suggest monogenic autosomal recessive inheritance and all affected dogs trace back to a single male. Here
Sushant K Kachhap et al.
PloS one, 2(9), e844-e844 (2007-09-06)
Cell to cell adhesion is mediated by adhesion molecules present on the cell surface. Downregulation of molecules that form the adhesion complex is a characteristic of metastatic cancer cells. Downregulation of the N-myc down regulated gene1 (NDRG1) increases prostate and