Kluczowe dokumenty
SAB4503063
Sigma-Aldrich
Anti-USF2 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
FIP, FOS-interacting protein, Major late transcription factor 2, Upstream stimulatory factor 2, Upstream transcription factor 2
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 36 kDa
reaktywność gatunkowa
mouse, rat, human
stężenie
~1 mg/mL
metody
ELISA: 1:20000
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... USF2(7392)
Opis ogólny
Anti-USF2 Antibody detects endogenous levels of total USF2 protein.
Immunogen
The antiserum was produced against synthesized peptide derived from human USF2.
Immunogen Range: 196-245
Cechy i korzyści
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Postać fizyczna
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Li Qi et al.
Journal of cellular biochemistry, 115(10), 1840-1847 (2014-06-07)
Plasminogen activator inhibitor type-1 (PAI-1), a major regulator of the plasmin-dependent pericellular proteolytic cascade, is prominently expressed during the tissue response to injury although the factors that impact PAI-1 induction and their role in the repair process are unclear. Kinetic