Kluczowe dokumenty
SAB5500169
Sigma-Aldrich
Anti-PTEN antibody, Rabbit monoclonal
clone SP218, recombinant, expressed in proprietary host, affinity isolated antibody
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rekombinowane
expressed in proprietary host
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
SP218, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human (tested)
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
mouse, dog, frog
metody
flow cytometry: 1:200
immunoblotting: 1:400
immunohistochemistry: 1:200
izotyp
IgG
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PTEN(5728)
Opis ogólny
Homolog fosfatazy i tensyny usunięty na chromosomie dziesiątym (PTEN), białko fosfatazy lipidowej, jest zlokalizowane w jądrze komórkowym. Posiada domenę białkowej fosfatazy tyrozynowej. Gen PTEN znajduje się na ludzkim chromosomie 10q23.
Immunogen
Syntetyczny peptyd pochodzący z C-końca ludzkiego białka PTEN.
Działania biochem./fizjol.
Homolog fosfatazy i tensyny usunięty na chromosomie dziesiątym (PTEN) jest genem supresorowym nowotworu. Negatywnie reguluje szlak kinazy fosfatydyloinozytolu 3 (PI3K). Białko PTEN może kontrolować wzrost komórek poprzez swoją aktywność fosfatazy lipidowej. Domena białkowej fosfatazy tyrozynowej PTEN jest znana z defosforylacji reszt serynowych, treoninowych i tyrozynowych. Może również uczestniczyć w modulacji immunologicznej. Mutacja w genie PTEN jest związana z rzadkim obustronnym zwojakiem naczyniówki. Mutacje zarodkowe w genie PTEN obserwuje się w zespole Cowdena (CS), chorobie Lhermitte-Duclos (LDD) i zespole Bannayan-Zonana (BZS).
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
0,1 ml króliczego przeciwciała monoklonalnego oczyszczonego przez białko A/G w buforze PBS/1% BSA o pH 7,6 z dodatkiem mniej niż 0,1% azydku sodu.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
J M Garcia et al.
Breast cancer research and treatment, 57(3), 237-243 (2000-01-05)
Loss of heterozygosity (LOH) in loci of the 10q23 region that harbor the PTEN gene and mutations in the sequence of this gene have been found in several primary human tumors including breast carcinomas, suggesting that this gene could be
Pau Jané et al.
PloS one, 15(12), e0244613-e0244613 (2021-01-01)
Protein domains often recognize short linear protein motifs composed of a core conserved consensus sequence surrounded by less critical, modulatory positions. PTEN, a lipid phosphatase involved in phosphatidylinositol 3-kinase (PI3K) pathway, contains such a short motif located at the extreme