Key Documents
SAB56000338
Sigma-Aldrich
Anti-PAX8 Rabbit Monoclonal Antibody
clone RM436, affinity purified immunoglobulin
Synonim(y):
PAX8, Paired box protein Pax-8
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
forma przeciwciała
affinity purified immunoglobulin
Poziom jakości
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
RM436, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry: 1:100-1:400
izotyp
IgG
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PAX8(7849)
Specyficzność
This antibody reacts to human Paired box protein Pax-8. It may also react to mouse and rat Paired box protein Pax-8, as predicted by immunogen homology.
Immunogen
A peptide corresponding to corresponding to C-terminus of human Paired box protein Pax-8
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline containing 50% Glycerol/PBS with 1% BSA and 0.09% sodium azide.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2