Key Documents
SAB4701139
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CD235a-APC antibody produced in mouse
clone JC159
Synonim(y):
GPA, GYPA, Glycophorin A, PAS-2, Sialoglycoprotein alpha
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
Allophycocyanin conjugate
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
JC159, monoclonal
Postać
buffered aqueous solution
metody
flow cytometry: 10 μL
nr dostępu
P02724
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... GYPA(2993)
Opis ogólny
The mouse monoclonal antibody JC159 recognizes an epitope between amino acids 27 and 40 of the extracellular portion of CD235a (glycophorin A), a sialoglycoprotein expressed on early erythroblasts, late erythroblasts, erythroblasts, mature erythrocytes and the cells of erythroid cell lines K562 and HEL. The antibody does not react with glycophorin B.
Immunogen
Membrane preparation from splenic hairy cell leukemia
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline with 15 mM sodium azide.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2