Key Documents
SAB4700923
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CD235a antibody produced in mouse
clone JC159
Synonim(y):
GPA, GYPA, Glycophorin A, PAS-2, Sialoglycoprotein alpha
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
JC159, monoclonal
Postać
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human, rat
stężenie
1 mg/mL
metody
flow cytometry: 2 μg/mL
nr dostępu
P02724
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... GYPA(2993)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
The mouse monoclonal antibody JC159 recognizes an epitope between amino acids 27 and 40 of the extracellular portion of CD235a (glycophorin A), a sialoglycoprotein expressed on early erythroblasts, late erythroblasts, erythroblasts, mature erythrocytes and the cells of erythroid cell lines K562 and HEL. The antibody does not react with glycophorin B.
Immunogen
Membrane preparation from splenic hairy cell leukemia
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline with 15 mM sodium azide.