Kluczowe dokumenty
SAB4700247
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CD21-PE antibody produced in mouse
clone LT21, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-CR2
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.44
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
phycoerythrin (R-PE) conjugate
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
LT21, monoclonal
Postać
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
pig, human, bovine
metody
flow cytometry: suitable
izotyp
IgG1
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CR2(1380)
Opis ogólny
The antibody LT21 reacts with CD21 (CR2), a 145 kDa transmembrane glycoprotein (complement C3d receptor - C3dR) expressed on B lymphocytes, follicular dendritic cells, some epithelial cells and a subsets of T lymphocytes. It is not expressed on immature B cells.
Immunogen
IM9 human B-lymphoblastoid cell line
Zastosowanie
The reagent is designed for Flow Cytometry analysis of human blood cells using 20 μL reagent / 100 μL of whole blood or 1e6 cells in a suspension. The content of a vial (2 mL) is sufficient for 100 tests.
Cechy i korzyści
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline containing 15 mM sodium azide and 0.2% high-grade protease free BSA as a stabilizing agent.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
M Faldyna et al.
Veterinary immunology and immunopathology, 119(1-2), 56-62 (2007-08-04)
We have characterized a panel of commercially available anti-human monoclonal antibodies (mAbs) suitable for B-cell identification in pigs and dogs. The specificities of the mAbs were against CD20, CD21, CD22, and CD86. In addition to HM57, originally raised against human