Kluczowe dokumenty
HPA019885
Sigma-Aldrich
Anti-IL17RC antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-IL-17 receptor C, Anti-IL-17RC, Anti-IL-17RL, Anti-IL17Rhom, Anti-Interleukin-17 receptor C, Anti-Interleukin-17 receptor homolog, Anti-Interleukin-17 receptor-like protein
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry: 1:50- 1:200
sekwencja immunogenna
WDSDILCLPGDIVPAPGPVLAPTHLQTELVLRCQKETDCDLCLRVAVHLAVHGHWEEPEDEEKFGGAADSGVEEPRNASLQAQVVLSFQAYPTARCVLLEVQVPAALVQFGQSVGSVVYDCFEAALGSEVRIWSYTQPRYEKELNH
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... IL17RC(84818)
Opis ogólny
IL17RC (receptor C interleukiny 17) to nowe jednoprzebiegowe białko transmembranowe należące do rodziny cytokin interleukiny 17. Ulega ekspresji w limfocytach T i limfocytach B z zewnątrzkomórkową domeną N-końcową. Jest szeroko rozpowszechniona w prostacie, chrząstkach, nerkach, wątrobie, sercu i mięśniach, podczas gdy na niższym poziomie w grasicy i leukocytach. Jest on mapowany na ludzkim chromosomie 3p25.3-3p24.1. Jego ekspresję stwierdzono również w różnych komórkach nowotworowych, takich jak rak prostaty.
Immunogen
Interleukin-17 receptor C Precursor recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
IL17RC (receptor C interleukiny 17) jest zaangażowany w szlak sygnalizacji cytokin jako receptor wabika. Jest on niezbędny do sygnalizacji IL-17A, IL-17F i IL-17A/F zarówno in vitro, jak i in vivo. W tkankach niehemopoetycznych łączy się z IL-17RA i tworzy kompleks, który napędza funkcje homodimerów IL-17A i IL-17F, a także heterodimerów IL-17A/F. Wrodzony niedobór IL17RC powoduje autosomalne recesywne zaburzenie, przewlekłą kandydozę śluzówkowo-skórną (CMC), z nawracającymi lub uporczywymi infekcjami skóry, paznokci, jamy ustnej i błon śluzowych narządów płciowych.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST72212
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Yan Hu et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 184(8), 4307-4316 (2010-03-17)
It has been suggested that IL-17RC forms a complex with IL-17RA to mediate the functions of IL-17A and IL-17F homodimers as well as IL-17A/F heterodimers. It is still unclear whether IL-17RC is absolutely required for the signaling of IL-17 cytokines
Dominik Haudenschild et al.
The Journal of biological chemistry, 277(6), 4309-4316 (2001-11-14)
Members of the interleukin-17 cytokine family are present in a variety of tissues (1-3), although the founding member, interleukin-17, is expressed exclusively in T cells and B cells (4-8). The cloning and characterization of a novel single-pass transmembrane protein with
Daniela Knizkova et al.
Nature immunology, 23(11), 1644-1652 (2022-10-22)
Interleukin-17A (IL-17A) is a key mediator of protective immunity to yeast and bacterial infections but also drives the pathogenesis of several autoimmune diseases, such as psoriasis or psoriatic arthritis. Here we show that the tetra-transmembrane protein CMTM4 is a subunit