Kluczowe dokumenty
MAB8241
Sigma-Aldrich
Anti-Hepatitis A Virus Antibody
Chemicon®, from mouse
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
monoclonal
reaktywność gatunkowa
human
producent / nazwa handlowa
Chemicon®
metody
ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG1
Warunki transportu
wet ice
Specyficzność
Hepatitis A virus. Specific for a neutralizing epitope. Does not react with related viruses.
Zastosowanie
Anti-Hepatitis A Virus Antibody detects level of Hepatitis A Virus & has been published & validated for use in ELISA, IF, WB, IH.
IFA, IHC, Western Blot (unboiled samples in 1mM DTT and 2% SDS only): 1:10-1:50
ELISA: 1:20-1:200
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Research Category
Infectious Diseases
Research Sub Category
Infectious Diseases - Viral
Postać fizyczna
Format: Purified
Purified immunoglobulin. Liquid in 0.01 M phosphate buffered saline (PBS), pH 7.2 containing 0.1% sodium azide.
Przechowywanie i stabilność
Maintain at -20°C in undiluted aliquots for up to 12 months. Avoid repeated freeze/thaw cycles.
Inne uwagi
Concentration: Please refer to the Certificate of Analysis for the lot-specific concentration.
Informacje prawne
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2