ZRB1837
Anti-Phospho-c-Jun (Ser73) Antibody, clone 2B14 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Synonim(y):
Transcription factor AP-1 (UniProt: P05412; also known as Activator protein 1, AP1, Proto-oncogene c-Jun, V-jun avian sarcoma virus 17 oncogene homolog, p39
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rekombinowane
expressed in HEK 293 cells
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
2B14, recombinant monoclonal
opis
2B14 Clone
linia produktu
ZooMAb® learn more
Postać
lyophilized
masa cząsteczkowa
calculated mol wt 35.68 kDa
observed mol wt ~40 kDa
oczyszczone przez
using Protein A
reaktywność gatunkowa
mouse, human
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
monkey, canine, bovine, rat, horse, zebrafish, porcine
opakowanie
antibody small pack of 25 μL
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
rozszerzona walidacja
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
metody
affinity binding assay: suitable
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable
inhibition assay: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG
sekwencja epitopowa
N-terminal half
numer dostępu Protein ID
numer dostępu UniProt
kategoria ekologicznej alternatywy
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
phosphorylation (pSer73)
informacje o genach
human ... JUN(3725)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Evaluated by Western Blotting in lysates from NIH3T3 cells treated with UV light.
Western Blotting Analysis (WB): A 1:1,000 dilution of this antibody detected Phospho-c-Jun (Ser73) in lysates from NIH3T3 cells treated with UV light (50 mJoules followed by 5 h recovery), but not in untreated cells.
Tested Applications
Flow Cytometry Analysis: 0.1 μg from a representative lot detected Phospho-c-Jun (Ser73) in one million HeLa cells treated with UV light
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected Phospho-c-Jun (Ser73) in human colon tissue sections.
Peptide Inhibition Assay: Target band detection in lysates from NIH3T3 cells was prevented by preblocking of a representative lot with the Phospho-c-Jun (Ser73) peptide, but not the corresponding non-phosphopeptide.
Affinity Binding Assay:: A representative lot of this antibody bound Phospho-c-Jun (Ser73) peptide with a KD of 4.5 x 10-7 in an affinity binding assay.
Immunocytochemistry Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected Phospho-c-Jun (Ser73) in HeLa cells treated with UV light.
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Rekonstytucja
Przechowywanie i stabilność
Informacje prawne
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1