Merck
Wszystkie zdjęcia(5)
Kluczowe dokumenty
SAB5700914
Sigma-Aldrich
Anty-kaspaza-3
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
liquid
reaktywność gatunkowa
mouse, rat, human
stężenie
3.65 mg/mL
metody
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CASP3(836)
Opis ogólny
Gen ten koduje białko należące do rodziny proteaz kwasu cysteinowo-asparaginowego (kaspaz). Sekwencyjna aktywacja kaspaz odgrywa centralną rolę w fazie wykonawczej apoptozy komórek. Kaspazy istnieją jako nieaktywne proenzymy, które ulegają proteolitycznemu przetworzeniu w konserwowanych resztach asparaginowych w celu wytworzenia dwóch podjednostek, dużej i małej, które dimeryzują, tworząc aktywny enzym. Białko to rozszczepia i aktywuje kaspazy 6, 7 i 9, a samo białko jest przetwarzane przez kaspazy 8, 9 i 10. Jest to dominująca kaspaza zaangażowana w rozszczepianie białka prekursorowego amyloidu-beta 4A, które jest związane ze śmiercią neuronów w chorobie Alzheimera. Alternatywny splicing tego genu skutkuje dwoma wariantami transkryptu, które kodują to samo białko.
Immunogen
Rekombinowane białko fuzyjne zawierające sekwencję odpowiadającą aminokwasom 55-160 ludzkiej kaspazy-3 (NP_004337.2).
Postać fizyczna
Bufor: PBS z 0,02% azydkiem sodu, 50% glicerolem, pH7,3.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Global Trade Item Number
SKUGTIN
SAB5700914-100UL4065267658889