Merck
Wszystkie zdjęcia(5)
Kluczowe dokumenty
SAB5701190
Sigma-Aldrich
Anty-N-kadheryna
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
monoclonal
Formularz
liquid
reaktywność gatunkowa
human, rat, mouse
stężenie
0.33 mg/mL
metody
western blot: 1:500-1:2000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CDH2(1000)
Opis ogólny
Gen ten koduje klasyczną kadherynę i należy do nadrodziny kadheryn. Alternatywny splicing skutkuje wieloma wariantami transkryptu, z których co najmniej jeden koduje preproteinę, która jest przetwarzana proteolitycznie w celu wytworzenia zależnej od wapnia cząsteczki adhezji komórkowej i glikoproteiny. Białko to odgrywa rolę w tworzeniu asymetrii lewo-prawo, rozwoju układu nerwowego oraz tworzeniu chrząstki i kości. [dostarczone przez RefSeq, listopad 2015].
Immunogen
Zsyntetyzowany peptyd pochodzący z ludzkiej N-kadheryny
Postać fizyczna
Bufor: PBS z 0,02% azydkiem sodu, 0,05% BSA, 50% glicerolem, pH7,3.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)