Kluczowe dokumenty
SAB5500023
Sigma-Aldrich
Anti-N-Cadherin, Rabbit monoclonal
recombinant, expressed in proprietary host, clone SP90, affinity isolated antibody
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rekombinowane
expressed in proprietary host
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
SP90, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human (tested)
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
mouse, bovine, rat
metody
flow cytometry: 1:100
immunohistochemistry: 1:100
izotyp
IgG
numer dostępu UniProt
Zastosowanie
research pathology
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CDH2(1000)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
N-kadheryna to białko o masie 140 kDa należące do rodziny cząsteczek transbłonowych, które pośredniczą w zależnej od wapnia adhezji międzykomórkowej. Kadheryny są zaangażowane w kontrolowanie ruchów morfogenetycznych podczas rozwoju i regulują adhezję na powierzchni komórki poprzez homotypową adhezję z tym samym gatunkiem kadheryny. Funkcja N-kadheryny zależy od jej powiązania z aktyno-cytoszkieletem i jest pośredniczona przez interakcje między C-końcowym regionem N-kadheryny a cytoplazmatycznymi białkami kateniny. Stabilność tego połączenia jest regulowana przez fosforylację i defosforylację β-kateniny. Gen ten jest klasyczną kadheryną z nadrodziny kadheryn. Kodowane białko jest zależną od wapnia glikoproteiną adhezyjną komórka-komórka składającą się z pięciu zewnątrzkomórkowych powtórzeń kadheryny, regionu transbłonowego i wysoce konserwowanego ogona cytoplazmatycznego. Białko funkcjonuje podczas gastrulacji i jest wymagane do ustanowienia asymetrii lewo-prawej. W niektórych synapsach ośrodkowego układu nerwowego w adhezji presynaptycznej do postsynaptycznej pośredniczy przynajmniej częściowo ten produkt genu.
Immunogen
Syntetyczny peptyd odpowiadający C-końcowi ludzkiego białka kadheryny-N.
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
0,1 ml króliczego przeciwciała monoklonalnego oczyszczonego przez białko A/G w buforze PBS/1% BSA o pH 7,6 z dodatkiem mniej niż 0,1% azydku sodu.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Global Trade Item Number
SKUGTIN
SAB5500023-100UL4061837833045