Kluczowe dokumenty
MABT1487
Sigma-Aldrich
Anti-E-Cadherin/CD324 Antibody, clone 19A11
Synonim(y):
CAM 120/80, CD324, Kadheryna nabłonkowa, Kadheryna-1, Uvomorulin
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
19A11, monoclonal
masa cząsteczkowa
calculated mol wt 97 kDa
oczyszczone przez
using protein G
reaktywność gatunkowa
human, canine
opakowanie
antibody small pack of 100
metody
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
inhibition assay: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG1κ
sekwencja epitopowa
N-terminal extracellular domain
numer dostępu Protein ID
numer dostępu UniProt
temp. przechowywania
-10 to -25°C
informacje o genach
human ... CDH1(999)
Specyficzność
Klon 19A11 jest mysim przeciwciałem monoklonalnym wykrywającym E-Cadherin/CD324. Jego celem jest epitop w domenie zewnątrzkomórkowej.
Immunogen
Rekombinowane białko odpowiadające zewnątrzkomórkowej domenie ludzkiej E-kadheryny.
Zastosowanie
Testy kontroli jakości
Ocena immunocytochemiczna w komórkach MCF-7.
Analiza immunocytochemiczna: Rozcieńczenie 1:1000 tego przeciwciała wykryło E-Cadherin/CD324 w komórkach MCF-7.
Testowane zastosowania
Funkcja agonistyczna:: Reprezentatywna partia stymulowała adhezję komórek do czystego substratu E-Cadherin (Petrova, Y., et al. (2012). Mol Biol Cell.;23(11):2092-108).
Analiza Western Blotting: Reprezentatywna partia wykryła E-Cadherin/CD324) w zastosowaniach Western Blotting (Petrova, Y., et al. (2012). Mol Biol Cell. 23(11):2092-108; Xie, B., et al. (2022). Proc Natl Acad Sci USA. 119(32):e2204473119).
Analiza immunocytochemiczna: Reprezentatywna partia wykryła E-Cadherin/CD324 w zastosowaniach immunocytochemicznych (Petrova, Y., et al. (2012). Mol Biol Cell. 23(11):2092-108).
Analiza ELISA: Reprezentatywna partia wykryła E-Cadherin/CD324 w zastosowaniach ELISA (Petrova, Y., et al. (2012). Mol Biol Cell. 23(11):2092-108).
Uwaga: Rzeczywiste optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego jako próbki, a warunki eksperymentalne mogą się różnić w zależności od użytkownika końcowego.
Opis wartości docelowych
Kadheryna-1 (UniProt: P12830; znana również jako CAM 120/80, Epithelial cadherin, E-cadherin, Uvomorulin, CD324) jest kodowana przez gen CDH1 (znany również jako CDHE, UVO) (Gene ID: 999) u człowieka. Kadheryny to zależne od wapnia cząsteczki adhezji komórkowej, które uczestniczą w adhezji komórka-komórka podczas embriogenezy, rozwoju, organogenezy i różnicowania. E-kadheryna jest jednoprzebiegową glikoproteiną błonową typu I o właściwościach przeciwnowotworowych. Jest syntetyzowana z peptydem sygnałowym (aa 1-22) i propeptydem (aa 23-154), które są następnie odcinane w celu wytworzenia dojrzałej formy zawierającej domenę zewnątrzkomórkową (aa 155-709), domenę transbłonową (aa 710-730) i domenę cytoplazmatyczną (aa 731-882). Wykazano, że N-glikozylacja przy Asn-637 jest niezbędna do jej ekspresji, składania i transportu. Wiadomo, że E-kadheryna zawiera pięć domen kadherynowych. Trzy jony wapnia są zwykle związane na interfejsie każdej domeny kadheryny i usztywniają połączenia, nadając silną krzywiznę ektodomenie o pełnej długości. Potranslacyjnie może ona zostać rozszczepiona na trzy łańcuchy: E-Cad/CTF1 (aa 701-882); E-Cad/CTF2 (aa 732-882); oraz E-Cad/CTF3 (aa 751-882). Podczas apoptozy lub przy napływie wapnia jest on rozszczepiany przez związaną z błoną metaloproteinazę (ADAM10; w resztach 700-701), co powoduje przerwanie adhezji komórka-komórka, a następnie uwolnienie β-kateniny do cytoplazmy. Pozostały produkt rozszczepienia związany z błoną jest następnie szybko degradowany przez wewnątrzkomórkowy szlak proteolityczny. Może być również rozszczepiony przez PS1/ -sekretazę (w resztach 731-732), a to rozszczepienie sprzyja demontażowi połączeń przylegania. Klon 19A11 jest aktywującym przeciwciałem monoklonalnym, które stymuluje adhezję komórek do substratu E-kadheryny. Modyfikuje właściwości adhezyjne E-kadheryny i zapobiega inwazji przerzutowej mysich komórek raka płuc wyrażających ludzką E-kadherynę. Wykazano, że klon ten wiąże się z zewnątrzkomórkową domeną E-kadheryny w pobliżu jej głównego motywu adhezyjnego: interfejsu dimeru wymiany nici, który wzmacnia adhezję poprzez stabilizację dimerów wymiany nici. (Ref.: Xie, B., et al. (2022). Proc. Natl. Acad. Sci. USA. 119 (32); e2204473119; Petrova, YI., et al. (2012). Mol. Biol. Cell. 23(11); 2092-2108; Marambaud, M., et al. (2002). EMBO J. 21(8); 1948-1956; Steinhausen, U., et al. (2001). J. Biol. Chem. 276(7); 4972-4980).
Postać fizyczna
Oczyszczone mysie przeciwciało monoklonalne IgG1 w PBS bez konserwantów.
Rekonstytucja
0,5 mg/ml. Należy zapoznać się ze wskazówkami dotyczącymi sugerowanych początkowych rozcieńczeń i/lub mian w zależności od zastosowania i rodzaju próbki.
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać w temperaturze od -10°C do -25°C. Zalecenia dotyczące postępowania: Po otrzymaniu i przed zdjęciem nasadki odwirować fiolkę i delikatnie wymieszać roztwór. Rozdzielić do probówek mikrowirówkowych i przechowywać w temperaturze -20°C. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania, które mogą uszkodzić IgG i wpłynąć na działanie produktu.
Inne uwagi
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2