Kluczowe dokumenty
SAB4700290
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CD42b antibody produced in mouse
clone HIP1, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-GP1BA, Anti-GPIb α
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
HIP1, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human, nonhuman primates
stężenie
1 mg/mL
metody
flow cytometry: suitable
izotyp
IgG1
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... GP1BA(2811)
Opis ogólny
Klaster różnicowania 42b (CD42b), znany również jako podjednostka α glikoproteiny Ib płytek krwi (GP1BA), jest kodowany przez gen zmapowany na ludzkim chromosomie 17p13.2.
Przeciwciało HIP1 reaguje z CD42b (GPIb alfa), glikoproteiną błonową o masie 135-145 kDa ulegającą ekspresji na płytkach krwi i megakariocytach. CD42b i CD42c (GPIb beta) tworzą heterodimer połączony disiarczkiem (CD42b/c; 160 kDa); CD42b/c tworzy niekowalencyjny kompleks z CD42a i CD42d.
Immunogen
Komórki jednojądrzaste krwi obwodowej pacjenta cierpiącego na CLL
Zastosowanie
Odczynnik jest przeznaczony do analizy metodą cytometrii przepływowej. Sugerowane rozcieńczenie robocze dla cytometrii przepływowej wynosi 2-8 μg/ml próbki. Wskazane rozcieńczenie jest zalecanym punktem wyjściowym do użycia tego produktu. Stężenia robocze powinny być określane przez badacza.
Działania biochem./fizjol.
Klaster różnicowania 42b (CD42b) promuje zależną od integryny αIIbβ3 agregację płytek krwi, fagocytozę i szybki klirens płytek krwi w wątrobie. Kodowane białko działa jako receptor płytek krwi dla czynnika von Willebranda (VWF) i innych ligandów obecnych w krążeniu. Mutacja w genie prowadzi do autosomalnego recesywnego zespołu Bernarda-Souliera. CD42b oddziałuje z hemoglobiną osoczową (Hb) i zwiększa aktywację płytek krwi i apoptozę w sposób zależny od stężenia, a także reguluje funkcje płytek krwi.
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4, with 15 mM sodium azide.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Hemoglobin interaction with GP1b? induces platelet activation and apoptosis: a novel mechanism associated with intravascular hemolysis
Singhal R
Haematologica, 100, 1526-1533 (2015)
Inhibiting GPIb? shedding preserves post-transfusion recovery and hemostatic function of platelets after prolonged storage
Chen W
Arteriosclerosis, Thrombosis, and Vascular Biology, 36, 1821-1828 (2016)
Glycoprotein Ib? clustering induces macrophage-mediated platelet clearance in the liver.
Yan R
Thrombosis and Haemostasis, 113, 107-117 (2015)
Genomic landscape of megakaryopoiesis and platelet function defects.
Elisa B, et al.
Blood, 127, 1249-1259 (2016)