SAB4700670
Monoclonal Anti-KRT18 antibody produced in mouse
clone DC-10, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-Cytokeratin 18
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
DC-10, monoclonal
Postać
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
1 mg/mL
metody
western blot: suitable
izotyp
IgG1
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... KRT18(3875)
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie