Kluczowe dokumenty
SAB4700514
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-TCR beta antibody produced in mouse
clone MEM-262, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-TCR β (Vβ5.3-related)
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
MEM-262, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
1 mg/mL
metody
flow cytometry: suitable
izotyp
IgG2a
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... TRB@(6957)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Przeciwciało MEM-262 rozpoznaje łańcuchy β TCR wyrażane przez linię komórkową HPB-ALL [niosącą V(beta5.3)] i niewielki podzbiór komórek T krwi obwodowej.
TCR β/TCRB (łańcuch β receptora komórek T) znajduje się na ludzkim chromosomie 7q34. Gen ten ma co najmniej 65 rearanżowalnych segmentów genu Vβ (27 rodzin Vβ), dwa segmenty Dβ (Dβ1 i Dβ2), dwa klastry segmentów genu Jβ (Jβ1.1-Jβ 1.6 i Jβ2.1-Jβ2.7) oraz dwa segmenty genu Cβ.
Immunogen
Linia komórkowa ludzkiego grasiczaka HPB-ALL
Zastosowanie
Odczynnik jest przeznaczony do analizy metodą cytometrii przepływowej. Sugerowane rozcieńczenie robocze dla cytometrii przepływowej wynosi 2-8 μg/ml próbki. Wskazane rozcieńczenie jest zalecanym punktem wyjściowym do użycia tego produktu. Stężenia robocze powinny być określane przez badacza.
Działania biochem./fizjol.
Komplementarny region determinujący 3 (CDR3) TCR β/TCRB (receptor komórek T β) jest niezbędny do identyfikacji kompleksu peptydowego głównego układu zgodności tkankowej (MHC).
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4, with 15 mM sodium azide.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
The T-cell receptor repertoire influences the tumor microenvironment and is associated with survival in aggressive B-cell lymphoma
Keane C, et al.
Clinical Cancer Research, 23(7), 1820-1828 (2017)
TCRB gene rearrangements in childhood and adult precursor-B-ALL: frequency, applicability as MRD-PCR target, and stability between diagnosis and relapse
Van der Velden, et al.
Leukemia, 18(12), 1971-1971 (2004)
T-lineage acute lymphoblastic leukemia (T-ALL)
Raimondi S C
Atlas of Genetics and Cytogenetics in Oncology and Haematology (2007)
Dagmar Pavlistová et al.
Immunology letters, 88(2), 105-108 (2003-07-26)
Monoclonal antibodies to specific families of TCR variable domains serve as highly useful immunochemical tools for basic research in T-cell biology and diagnosis of autoimmune diseases. Monoclonal antibody MEM-262 characterized in this communication recognizes beta chains of the TCR expressed