Merck
Wszystkie zdjęcia(5)
Kluczowe dokumenty
SAB1400285
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-TTN antibody produced in mouse
clone 6H5, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-CMD1G, Anti-CMH9, Anti-CMPD4, Anti-DKFZp451N061, Anti-FLJ32040, Anti-LGMD2J, Anti-TMD
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
6H5, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... TTN(7273)
Opis ogólny
Gen ten koduje duże białko mięśni prążkowanych. Produkt tego genu jest podzielony na dwa regiony, N-końcowe pasmo I i C-końcowe pasmo A. Pasmo I, które jest elastyczną częścią cząsteczki, zawiera dwa regiony tandemowych domen immunoglobulin po obu stronach regionu PEVK, który jest bogaty w prolinę, glutaminian, walinę i lizynę. Pasmo A, o którym sądzi się, że działa jako białko sterujące, zawiera mieszaninę powtórzeń immunoglobulin i fibronektyny oraz posiada aktywność kinazy. N-końcowy region tarczy Z i C-końcowy region linii M wiążą się odpowiednio z linią Z i linią M sarkomeru, tak że pojedyncza cząsteczka titiny obejmuje połowę długości sarkomeru. Titina zawiera również miejsca wiązania dla białek związanych z mięśniami, więc służy jako szablon adhezyjny do montażu maszyn kurczliwych w komórkach mięśniowych. Została również zidentyfikowana jako białko strukturalne chromosomów. Znaczna zmienność występuje w regionie pasma I, linii M i tarczy Z titiny. Zmienność w regionie pasma I przyczynia się do różnic w elastyczności różnych izoform titiny, a tym samym do różnic w elastyczności różnych typów mięśni. Spośród wielu zidentyfikowanych wariantów titiny opisano pięć, dla których dostępne są pełne informacje o transkrypcie. Mutacje w tym genie są związane z rodzinną kardiomiopatią przerostową 9, a autoprzeciwciała przeciwko titinie są wytwarzane u pacjentów z chorobą autoimmunologiczną twardziną. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
TTN (AAH58824, 1 a.a. ~ 110 a.a.) częściowe białko rekombinowane ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
MTTQAPTFTQPLQSVVLEGSTATFEAHISGFPVPEVSWFRDGQVISTSTLPGVQISFSDGRAKLTIPAVTKANSGRYSLKATNGSGQATSTAELLVKAETAPPNFVQRL
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)