Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Kluczowe dokumenty
HPA006421
Sigma-Aldrich
Anti-EMX1 antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-Empty spiracles homolog 1 antibody produced in rabbit, Anti-Empty spiracles-like protein 1 antibody produced in rabbit, Anti-Homeobox protein EMX1 antibody produced in rabbit
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
mouse, human
rozszerzona walidacja
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunohistochemistry: 1:50-1:200
sekwencja immunogenna
RSLYGGPELVFPEAMNHPALTVHPAHQLGASPLQPPHSFFGAQHRDPLHFYPWVLRNRFFGHRFQASDVPQDGLLLHGPFARKPKRI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... EMX1(2016)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Gen EMX1 (empty spiracles homeobox 1) jest zlokalizowany na ludzkim chromosomie 2p14-p13. Jest to gen o późnej i wąskiej ekspresji. Jest to czynnik transkrypcyjny homeodomeny. Jest ludzkim ortologiem białka ems (empty spiracles) występującego u Drosophila. Białko to jest rezydentem jądra. W zarodkach ekspresja tego genu jest ograniczona do kory mózgowej i opuszek węchowych.
Immunogen
Homeobox protein EMX1 recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
Wszystkie przeciwciała Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies zostały opracowane i zatwierdzone w ramach projektu Human Protein Atlas (HPA) i w rezultacie są wspierane przez najobszerniejszą charakterystykę w branży.
Projekt Human Protein Atlas można podzielić na trzy części: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas i Human Cell Atlas. Przeciwciała, które zostały wygenerowane w ramach projektów Atlasu Tkanek i Atlasu Nowotworów, zostały przetestowane za pomocą immunohistochemii na setkach normalnych i chorych tkanek, a dzięki ostatnim wysiłkom projektu Human Cell Atlas, wiele z nich zostało scharakteryzowanych za pomocą immunofluorescencji w celu mapowania ludzkiego proteomu nie tylko na poziomie tkankowym, ale teraz na poziomie subkomórkowym. Obrazy te i zbiór tego ogromnego zestawu danych można obejrzeć na stronie Human Protein Atlas (HPA), klikając łącze Galeria obrazów. Udostępniamy również 4357 protokołów i innych przydatnych informacji.
Anti-EMX1 antibody produced in rabbit, a Prestige Antibody, is developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project . Each antibody is tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues. These images can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. The antibodies are also tested using immunofluorescence and western blotting. To view these protocols and other useful information about Prestige Antibodies and the HPA, visit sigma.com/prestige.
Działania biochem./fizjol.
EMX1 (empty spiracles homeobox 1) oddziałuje z WDR11, który jest częścią rozwoju neuronów węchowych. W rozwijającym się ośrodkowym układzie nerwowym białko to determinuje losy komórek. Uczestniczy w szlaku sygnałowym sonic hedgehog-Patched-Gli (Shh-Ptch-Gli), gdzie działa jako białko efektorowe dla członka rodziny Gli-Kruppel 3. Komórki pochodzące z linii EMX1 są odpowiedzialne za dwa typy populacji neuronów w dojrzałym przodomózgowiu podstawnym, a mianowicie podklasę odrębnych neuronów pobudzających ciała migdałowatego oraz średnie neurony kolczaste (MSN) w prążkowiu. Zatem białko to determinuje los rozwijających się neuronów w prążkowiu i ciele migdałowatym.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST70921
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
A Simeone et al.
The EMBO journal, 11(7), 2541-2550 (1992-07-01)
We cloned two homeobox genes, Emx1 and Emx2, related to empty spiracles, a gene expressed in very anterior body regions during early Drosophila embryogenesis, and studied their expression in mouse embryos. Emx1 expression is detectable from day 9.5 of gestation
P Briata et al.
Mechanisms of development, 57(2), 169-180 (1996-07-01)
We analyzed the distribution of EMX1 during mouse development. EMX1 is a homeoprotein encoded by Emx1, a regulatory homeobox gene expressed in the developing forebrain. Its distribution essentially overlaps the expression domains of Emx1 transcripts. The EMX1 protein is present
Laura A Cocas et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 29(50), 15933-15946 (2009-12-18)
In the developing mammalian basal telencephalon, neural progenitors from the subpallium generate the majority of inhibitory medium spiny neurons (MSNs) in the striatum, while both pallial- and subpallial-derived progenitors contribute to excitatory and inhibitory neuronal diversity in the amygdala. Using
Hyung-Goo Kim et al.
American journal of human genetics, 87(4), 465-479 (2010-10-05)
By defining the chromosomal breakpoint of a balanced t(10;12) translocation from a subject with Kallmann syndrome and scanning genes in its vicinity in unrelated hypogonadal subjects, we have identified WDR11 as a gene involved in human puberty. We found six
K Kastury et al.
Genomics, 22(1), 41-45 (1994-07-01)
We have determined the chromosomal localization of four human homeobox-containing genes, EMX1, EMX2, OTX1, and OTX2, related to Drosophila genes expressed in the developing head of the fly. Murine homologs of these genes are expressed in specific nested domains in
Global Trade Item Number
SKUGTIN
HPA006421-100UL4061837136450
HPA006421-25UL4061842777075