Kluczowe dokumenty
SAB2108501
Sigma-Aldrich
Anti-PITX2
IgG fraction of antiserum
Synonim(y):
Anti- ARP1, Anti- Brx1, Anti- IDG2, Anti- RGS, Anti-RS
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
IgG fraction of antiserum
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
36 kDa
reaktywność gatunkowa
mouse, human, pig, bovine
stężenie
0.5-1 mg/mL
metody
immunoblotting: suitable
immunohistochemistry: suitable
nr dostępu
NM_000325
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PITX2(5308)
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany na region N-końcowy ludzkiego PITX2
Działania biochem./fizjol.
Gen PITX2 koduje członka rodziny homeoboksów RIEG/PITX, która należy do klasy białek homeodomenowych bicoid. Białko to działa jako czynnik transkrypcyjny i reguluje ekspresję genu hydroksylazy lizy prokolagenu. Mutacje w PITX2 są związane z zespołem Axenfelda-Riegera (ARS), zespołem irydogoniodysgenezji (IGDS) i sporadycznymi przypadkami anomalii Petersa. Białko to bierze udział w rozwoju oka, zębów i narządów jamy brzusznej. Działa również jako regulator transkrypcji zaangażowany w podstawową i regulowaną hormonalnie aktywność prolaktyny.
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: SAVSSSSCHHPQPLAMASVLAPGQPRSLDSSKHRLEVHTISDTSSPEAAE
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)