Kluczowe dokumenty
WH0005308M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-PITX2 antibody produced in mouse
clone 2G6, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-ARP1, Anti-Brx1, Anti-IDG2, Anti-IGDS, Anti-IGDS2, Anti-IHG2, Anti-IRID2, Anti-MGC111022, Anti-MGC20144, Anti-Otlx2, Anti-PTX2, Anti-RGS, Anti-RIEG, Anti-RIEG1, Anti-RS, Anti-paired-like homeodomain transcription factor 2
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
2G6, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu GenBank
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PITX2(5308)
Opis ogólny
Gen ten koduje członka rodziny homeoboksów RIEG/PITX, która należy do klasy białek homeodomenowych bicoid. Kodowane białko działa jako czynnik transkrypcyjny i reguluje ekspresję genu hydroksylazy lizy prokolagenu. Białko to odgrywa rolę w końcowym różnicowaniu fenotypów komórek somatotroficznych i laktotroficznych, bierze udział w rozwoju oka, zęba i narządów jamy brzusznej oraz działa jako regulator transkrypcji zaangażowany w podstawową i regulowaną hormonalnie aktywność prolaktyny. Mutacje w tym genie są związane z zespołem Axenfelda-Riegera, zespołem irydogoniodysgenezji i sporadycznymi przypadkami anomalii Petersa. Podobne białko u innych kręgowców bierze udział w określaniu asymetrii lewo-prawej podczas rozwoju. Opisano alternatywnie splicowane warianty transkryptu kodujące różne izoformy. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
PITX2 (AAH13998, 1 a.a. ~ 324 a.a.) białko rekombinowane o pełnej długości ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sequence
MNCMKGPLHLEHRAAGTKLSAVSSSSCHHPQPLAMASVLAPGQPRSLDSSKHRLEVHTISDTSSPEAAEKDKSQQGKNEDVGAEDPSKKKRQRRQRTHFTSQQLQELEATFQRNRYPDMSTREEIAVWTNLTEARVRVWFKNRRAKWRKRERNQQAELCKNGFGPQFNGLMQPYDDMYPGYSYNNWAAKGLTSASLSTKSFPFFNSMNVNPLSSQSMFSPPNSISSMSMSSSMVPSAVTGVPGSSLNSLNNLNNLSSPSLNSAVPTPACPYAPPTPPYVYRDTCNSSLASLRLKAKQHSSFGYASVQNPASNLSACQYAVDRPV
Postać fizyczna
Roztwór w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, pH 7,4
Informacje prawne
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)