Kluczowe dokumenty
SAB2108280
Sigma-Aldrich
Anti-PITX3 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
32kDa
reaktywność gatunkowa
rat, mouse, bovine, horse, dog, sheep, human, rabbit, guinea pig
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
immunoblotting: suitable
immunohistochemistry: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PITX3(5309)
Opis ogólny
Sparowany homeodomainowy czynnik transkrypcyjny 3 (PITX3) znajduje się na ludzkim chromosomie 10q24. Posiada charakterystyczną homeodomenę. PITX3 jest członkiem rodziny homeoboksów RIEG/PITX, która należy do klasy białek homeodomenowych typu bicoid.
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany na region N-końcowy ludzkiego PITX3
Działania biochem./fizjol.
Sparowany homeodomainowy czynnik transkrypcyjny 3 (PITX3) uczestniczy w rozwoju układu dopaminergicznego śródmózgowia. Homeodomena PITX3 jest niezbędna do wiązania DNA. Polimorfizm pojedynczego nukleotydu w tym genie jest związany z chorobą Parkinsona.
Członkowie rodziny homeoboksów RIEG/PITX działają jako czynniki transkrypcyjne. Mutacje PITX3 są związane z dysgenezją mezenchymalną przedniego odcinka oka (ASMD) i zaćmą wrodzoną. PITX3 bierze udział w tworzeniu soczewki podczas rozwoju oka. Mutacje tego genu są związane z dysgenezją mezenchymalną przedniego odcinka oka i zaćmą wrodzoną.
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: MEFGLLSEAEARSPALSLSDAGTPHPQLPEHGCKGQEHSDSEKASLPG
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Functional analysis of human mutations in homeodomain transcription factor PITX3
Sakazume S, et al.
BMC Molecular Biology, 8(1), 84-84 (2007)
PITX3 DNA methylation is an independent predictor of overall survival in patients with head and neck squamous cell carcinoma
Sailer V, et al.
Clinical epigenetics, 9(1), 12-12 (2017)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
SAB2108280-100UL4061836226220